Stampa…
5,7-Difluorochroman-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201320-250MG PC201320-1G PC201320-5G
APOSPC201320-250MGEA 132 EUR
APOSPC201320-250MG APOSPC201320-1G APOSPC201320-5G
5,7-Difluorochroman-4-one 95%
5,7-Difluorochroman-4-one
Formula: C₉H₆F₂O₂
Peso molecolare: 184,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11518474
CAS Number: 844648-22-2