Stampa…
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201316-100MG PC201316-250MG
APOSPC201316-100MGEA 81.5 EUR
APOSPC201316-100MG APOSPC201316-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine 97%
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂NO
Peso molecolare: 224.003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584703
CAS Number: 832735-56-5