Stampa…
2-Fluorobenzoyl cyanide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201313-10G PC201313-5G PC201313-1G PC201313-25G
APOSPC201313-10GEA 172 EUR
APOSPC201313-10G APOSPC201313-5G APOSPC201313-1G APOSPC201313-25G
2-Fluorobenzoyl cyanide 95+%
2-Fluorobenzoyl cyanide
Formula: C₈H₄FNO
Peso molecolare: 149,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658449
CAS Number: 80277-41-4