Stampa…
(S)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201306-100MG PC201306-250MG PC201306-1G
APOSPC201306-100MGEA 35.1 EUR
APOSPC201306-100MG APOSPC201306-250MG APOSPC201306-1G
(S)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine 95+%
(S)-1-(4-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanamine
Formula: C₈H₇BrF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374593
CAS Number: 778565-93-8