Stampa…
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC201302-250MG PC201302-1G
APOSPC201302-250MGEA 65.5 EUR
APOSPC201302-250MG APOSPC201302-1G
2,4-Difluoro-3-methylaniline 96%
2,4-Difluoro-3-methylaniline
Formula: C₇H₇F₂N
Peso molecolare: 143,134 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261073
CAS Number: 76350-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III