Stampa…
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201301-100MG PC201301-250MG PC201301-1G
APOSPC201301-100MGEA 68.4 EUR
APOSPC201301-100MG APOSPC201301-250MG APOSPC201301-1G
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₁F₃O
Peso molecolare: 168,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12964322
CAS Number: 75091-93-9