Stampa…
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201299-10G PC201299-1G PC201299-5G
APOSPC201299-10GEA 316 EUR
APOSPC201299-10G APOSPC201299-1G APOSPC201299-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene 99%
1-Bromo-2,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso molecolare: 237,986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18205960
CAS Number: 741721-51-7