3,5-Difluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Carboxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₈H₄F₂O₃ Peso molecolare: 186.112 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09835188 CAS Number: 736990-88-8 |