1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201290-1G
PC201290-5G
APOSPC201290-1GEA
104
EUR
APOSPC201290-1G
APOSPC201290-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one 95+%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one
Formula:
C₁₀H₉F₃O Peso molecolare: 202,173 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045104 CAS Number: 713-45-1 |