Stampa…
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201286-1G PC201286-25G PC201286-5G
APOSPC201286-1GEA 68.4 EUR
APOSPC201286-1G APOSPC201286-25G APOSPC201286-5G
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene 95+%
1-Fluoro-3-(2-nitrovinyl)benzene
Formula: C₈H₆FNO₂
Peso molecolare: 167,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00176732
CAS Number: 705-84-0