Stampa…
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201284-250MG PC201284-1G PC201284-5G
APOSPC201284-250MGEA 58 EUR
APOSPC201284-250MG APOSPC201284-1G APOSPC201284-5G
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-fluoro-2-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
Peso molecolare: 170.138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203651
CAS Number: 70163-98-3