Stampa…
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201278-250MG PC201278-1G PC201278-5G
APOSPC201278-250MGEA 101 EUR
APOSPC201278-250MG APOSPC201278-1G APOSPC201278-5G
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone 97%
1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Formula: C₉H₇F₃O₂
Peso molecolare: 204,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840324
CAS Number: 67589-15-5