Stampa…
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201272-100MG PC201272-250MG PC201272-1G
APOSPC201272-100MGEA 29.3 EUR
APOSPC201272-100MG APOSPC201272-250MG APOSPC201272-1G
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile 95+%
6-Fluoro-1H-indazole-5-carbonitrile
Formula: C₈H₄FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17010087
CAS Number: 633327-11-4