Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201270-10G
PC201270-1G
PC201270-5G
APOSPC201270-10GEA
344
EUR
APOSPC201270-10G
APOSPC201270-1G
APOSPC201270-5G
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate 95+%
Ethyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
Formula:
C₉H₈BrFO₂ Peso molecolare: 247,061 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06204416 CAS Number: 612835-53-7 |