(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201261-250MG
PC201261-1G
APOSPC201261-250MGEA
74.4
EUR
APOSPC201261-250MG
APOSPC201261-1G
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid 95+%
(S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula:
C₅H₇F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10697866 CAS Number: 52683-81-5 |