2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201255-250MG
PC201255-1G
APOSPC201255-250MGEA
74.2
EUR
APOSPC201255-250MG
APOSPC201255-1G
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol 98%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanol
Formula:
C₉H₉F₃O Peso molecolare: 190,162 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233111 CAS Number: 446-65-1 |