Stampa…
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201252-100MG PC201252-250MG
APOSPC201252-100MGEA 97.4 EUR
APOSPC201252-100MG APOSPC201252-250MG
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol 97%
3,3,3-Trifluoro-2-methylpropan-1-ol
Formula: C₄H₇F₃O
Peso molecolare: 128,093 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20483912
CAS Number: 431-23-2