Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201251-1G PC201251-5G
APOSPC201251-1GEA 72.7 EUR
APOSPC201251-1G APOSPC201251-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole
Formula: C₄HBrF₃NS
Peso molecolare: 232,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702712
CAS Number: 41731-39-9