Stampa…
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201234-1G PC201234-250MG PC201234-5G
APOSPC201234-1GEA 59.9 EUR
APOSPC201234-1G APOSPC201234-250MG APOSPC201234-5G
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline 95+%
5-(Benzyloxy)-2-fluoroaniline
Formula: C₁₃H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00835609
CAS Number: 342042-82-4