Stampa…
(R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201230-100MG PC201230-1G PC201230-250MG
APOSPC201230-100MGEA 104 EUR
APOSPC201230-100MG APOSPC201230-1G APOSPC201230-250MG
(R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine 95+%
(R)-1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₉F₂N·ClH
Peso molecolare: 193,622 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06761760
CAS Number: 321318-15-4