Stampa…
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201228-1G PC201228-250MG PC201228-5G
APOSPC201228-1GEA 174 EUR
APOSPC201228-1G APOSPC201228-250MG APOSPC201228-5G
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine 95%
6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine
Formula: C₆H₆F₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847318
CAS Number: 317810-73-4