Stampa…
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201224-100MG PC201224-1G PC201224-250MG
APOSPC201224-100MGEA 148 EUR
APOSPC201224-100MG APOSPC201224-1G APOSPC201224-250MG
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂FN
Peso molecolare: 165,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06761856
CAS Number: 298690-90-1