Stampa…
1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201211-100MG PC201211-1G PC201211-250MG
APOSPC201211-100MGEA 179 EUR
APOSPC201211-100MG APOSPC201211-1G APOSPC201211-250MG
1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
1-Chloro-6-fluorophthalazine
Formula: C₈H₄ClFN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18432630
CAS Number: 23928-55-4