Stampa…
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201206-1G PC201206-5G
APOSPC201206-1GEA 84.1 EUR
APOSPC201206-1G APOSPC201206-5G
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047171
CAS Number: 23077-43-2