5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201205-1G
PC201205-250MG
APOSPC201205-1GEA
201
EUR
APOSPC201205-1G
APOSPC201205-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
5-Fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formula:
C₉H₈FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114877 CAS Number: 230301-83-4 |