Stampa…
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201203-1G PC201203-5G
APOSPC201203-1GEA 58.2 EUR
APOSPC201203-1G APOSPC201203-5G
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 95+%
3-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684305
CAS Number: 226260-01-1