Stampa…
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201202-1G PC201202-250MG PC201202-5G
APOSPC201202-1GEA 191 EUR
APOSPC201202-1G APOSPC201202-250MG APOSPC201202-5G
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
Peso molecolare: 155.17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09253714
CAS Number: 224434-01-9