3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201196-1G
PC201196-250MG
PC201196-5G
APOSPC201196-1GEA
126
EUR
APOSPC201196-1G
APOSPC201196-250MG
APOSPC201196-5G
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₃F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17215150 CAS Number: 214557-89-8 |