Stampa…
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201194-100MG PC201194-250MG
APOSPC201194-100MGEA 471 EUR
APOSPC201194-100MG APOSPC201194-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid 95+%
3-(2,2,2-Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formula: C₉H₅F₃O₃
Peso molecolare: 218,129 g/mol
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13173376
CAS Number: 213598-05-1