Stampa…
1-Bromo-3,5-dimethoxy-4-fluorobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201193-1G PC201193-25G PC201193-5G
APOSPC201193-1GEA 74.4 EUR
APOSPC201193-1G APOSPC201193-25G APOSPC201193-5G
1-Bromo-3,5-dimethoxy-4-fluorobenzene 95+%
1-Bromo-3,5-dimethoxy-4-fluorobenzene
Formula: C₈H₈BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28738436
CAS Number: 204654-94-4