Stampa…
2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201191-1G PC201191-250MG PC201191-5G
APOSPC201191-1GEA 303 EUR
APOSPC201191-1G APOSPC201191-250MG APOSPC201191-5G
2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole 95+%
2-(Trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
Formula: C₈H₄F₃NO
Peso molecolare: 187,119 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00480774
CAS Number: 2008-04-0