Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201185-100MG PC201185-1G PC201185-250MG
APOSPC201185-100MGEA 119 EUR
APOSPC201185-100MG APOSPC201185-1G APOSPC201185-250MG
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Peso molecolare: 165,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257011
CAS Number: 189281-48-9