Stampa…
3-Fluoroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201183-100MG PC201183-250MG PC201183-25MG
APOSPC201183-100MGEA 358 EUR
APOSPC201183-100MG APOSPC201183-250MG APOSPC201183-25MG
3-Fluoroquinoline-6-carboxylic acid 95+%
3-Fluoroquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28133464
CAS Number: 1824275-93-5