Stampa…
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201178-1G PC201178-250MG PC201178-5G
APOSPC201178-1GEA 119 EUR
APOSPC201178-1G APOSPC201178-250MG APOSPC201178-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine 97%
4-Chloro-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₄ClFN₂O
Peso molecolare: 162,549 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834963
CAS Number: 1801-06-5