Stampa…
4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201177-100MG PC201177-1G PC201177-250MG
APOSPC201177-100MGEA 104 EUR
APOSPC201177-100MG APOSPC201177-1G APOSPC201177-250MG
4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one 98%
4-Fluorobenzo[d]isoxazol-3(2H)-one
Formula: C₇H₄FNO₂
Peso molecolare: 153,111 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18804910
CAS Number: 178747-83-6