Stampa…
4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201174-100MG PC201174-1G PC201174-250MG
APOSPC201174-100MGEA 104 EUR
APOSPC201174-100MG APOSPC201174-1G APOSPC201174-250MG
4-Ethoxy-2-fluoropyridine 97%
4-Ethoxy-2-fluoropyridine
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835274
CAS Number: 175965-82-9