Stampa…
4-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201173-100MG PC201173-1G PC201173-250MG
APOSPC201173-100MGEA 84.4 EUR
APOSPC201173-100MG APOSPC201173-1G APOSPC201173-250MG
4-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
4-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₉H₆BrFO
Peso molecolare: 229,046 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038174
CAS Number: 174603-56-6