Stampa…
4-Chloro-5-fluoro-1H-indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201168-100MG PC201168-250MG
APOSPC201168-100MGEA 154 EUR
APOSPC201168-100MG APOSPC201168-250MG
4-Chloro-5-fluoro-1H-indole 97%
4-Chloro-5-fluoro-1H-indole
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12924664
CAS Number: 169674-02-6