Stampa…
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC201165-250MG PC201165-1G PC201165-5G
APOSPC201165-250MGEA 118 EUR
APOSPC201165-250MG APOSPC201165-1G APOSPC201165-5G
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Ethyl 3-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₇H₈FNO₂
Peso molecolare: 157,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042605
CAS Number: 168102-05-4