Stampa…
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201164-1G PC201164-5G
APOSPC201164-1GEA 95.7 EUR
APOSPC201164-1G APOSPC201164-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226326
CAS Number: 167760-75-0