Stampa…
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201163-100MG PC201163-1G PC201163-250MG
APOSPC201163-100MGEA 29 EUR
APOSPC201163-100MG APOSPC201163-1G APOSPC201163-250MG
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid 97%
2-((4-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183.18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116920
CAS Number: 16583-82-7