Stampa…
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201162-100MG PC201162-250MG
APOSPC201162-100MGEA 121 EUR
APOSPC201162-100MG APOSPC201162-250MG
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one 97%
6-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(1H)-one
Formula: C₉H₅F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664875
CAS Number: 16544-67-5