Stampa…
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201159-1G PC201159-250MG PC201159-5G
APOSPC201159-1GEA 207 EUR
APOSPC201159-1G APOSPC201159-250MG APOSPC201159-5G
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene 98%
1,5-Difluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21603715
CAS Number: 1616526-80-7