Stampa…
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201156-100MG PC201156-250MG PC201156-25MG
APOSPC201156-100MGEA 542 EUR
APOSPC201156-100MG APOSPC201156-250MG APOSPC201156-25MG
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine 95+%
3-Fluoro-2-methylpyridin-4-amine
Formula: C₆H₇FN₂
Peso molecolare: 126,132 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18261569
CAS Number: 15931-21-2