2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201155-100MG
PC201155-1G
PC201155-250MG
APOSPC201155-100MGEA
119
EUR
APOSPC201155-100MG
APOSPC201155-1G
APOSPC201155-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formula:
C₇H₄F₃NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27923425 CAS Number: 1588441-22-8 |