Stampa…
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201153-100MG PC201153-1G PC201153-250MG
APOSPC201153-100MGEA 71.3 EUR
APOSPC201153-100MG APOSPC201153-1G APOSPC201153-250MG
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₅FO₂
Peso molecolare: 104,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21604147
CAS Number: 156816-78-3