Stampa…
3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201149-100MG PC201149-1G PC201149-250MG
APOSPC201149-100MGEA 193 EUR
APOSPC201149-100MG APOSPC201149-1G APOSPC201149-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline 97%
3-Bromo-4-chloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Peso molecolare: 224,458 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29058770
CAS Number: 1539469-93-6