Stampa…
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201147-1G PC201147-5G PC201147-10G
APOSPC201147-1GEA 102 EUR
APOSPC201147-1G APOSPC201147-5G APOSPC201147-10G
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoropyridin-3-amine
Formula: C₅H₃Cl₂FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044255
CAS Number: 152840-65-8