Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201145-100MG PC201145-250MG PC201145-1G
APOSPC201145-100MGEA 0 EUR
APOSPC201145-100MG APOSPC201145-250MG APOSPC201145-1G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₃
Peso molecolare: 249,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22570393
CAS Number: 1472104-49-6