Stampa…
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC201141-100MG PC201141-1G PC201141-250MG
APOSPC201141-100MGEA 159 EUR
APOSPC201141-100MG APOSPC201141-1G APOSPC201141-250MG
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride 97%
4-Fluoro-5-methoxyisoindoline hydrochloride
Formula: C₉H₁₀FNO·ClH
Peso molecolare: 203,641 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25542148
CAS Number: 1447606-44-1